Principaux documents
732222
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carboxamide
97%
Synonyme(s) :
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
150-155 °C
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H4BrNOS/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
Clé InChI
BMZBDWPOBVGKSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines