Principaux documents
732028
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
About This Item
Formule linéaire :
13CD3N(CH2CH2OH)2
Poids moléculaire :
123.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
246-248 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
Clé InChI
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup