Principaux documents
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
13CD3NHCH2CH2OH
Poids moléculaire :
79.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
159 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
Clé InChI
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C