Principaux documents
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-3-cyanothiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
Clé InChI
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable