Key Documents
731293
Sigma-Aldrich
N-Boc-hexamethyleneimine
97%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)hexahydroazepine, 1-Boc-azepane, 1-Boc-hexahydro-1H-azepine, 1-Boc-homopiperidine, 1-Boc-perhydroazepine, N-Boc-azepane, N-Boc-perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Densité
0.967 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-6-4-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
QZBSPLNCSRGMBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C