Principaux documents
731021
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,2-Ethylene-d4-dioxybenzene, 1,4-Benzodioxan-(ethylene-d4), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-(ethylene-d4)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D4H4O2
Poids moléculaire :
140.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
103 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
Clé InChI
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup