Documents
730467
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-6H
Clé InChI
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable