Key Documents
730440
Sigma-Aldrich
Tetraacetoxy diboroxane
97%
Synonyme(s) :
Pyroboron tetraacetate, Tetraacetyl diborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12B2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
147-150 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
Clé InChI
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable