Principaux documents
730246
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCO13CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
pb
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)C(=O)N(C)C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable