Principaux documents
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
95 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
99 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
Clé InChI
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C