Principaux documents
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane
97%
Synonyme(s) :
(1R,2R)-Pseudoephedrine phenylchlorosilane, (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18ClNOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
oil
Densité
1.151 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
Clé InChI
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
Informations légales
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable