Principaux documents
729582
Sigma-Aldrich
9-Benzyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
9-benzyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H26BNO2
Poids moléculaire :
383.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
146-151 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3n(Cc4ccccc4)c5ccccc5c3c2
InChI
1S/C25H26BNO2/c1-24(2)25(3,4)29-26(28-24)19-14-15-23-21(16-19)20-12-8-9-13-22(20)27(23)17-18-10-6-5-7-11-18/h5-16H,17H2,1-4H3
Clé InChI
UMWJZMUSYJMTOI-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable