Principaux documents
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
140-146 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable