Principaux documents
728241
Sigma-Aldrich
(Chloroethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Chloro-2-phenylacetylene, 1-Chloro-2-phenylethyne, Phenylethynyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Beilstein:
1856338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clé InChI
GDWZLADUGAKASM-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup