Documents
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium (S)-2-aminopropionate
≥96% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro Beilstein :
9956028
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Clé InChI
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable