Principaux documents
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H26N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.47
Beilstein:
9363700
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13