Principaux documents
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Synonyme(s) :
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ChemMatrix®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.30-0.65 mmol/g loading
Taille des particules
35-100 mesh (wet sieved)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.