Documents
727539
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromophenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro Beilstein :
2802564
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.5% (GCF)
97%
Durée de conservation
expiry date on the label
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
Clé InChI
CBQJZWGBFZAUEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew B Prendergast et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(6), 4320-4332 (2015-10-29)
Gas-phase product detection studies of o-hydroxyphenyl radical and O2 are reported at 373, 500, and 600 K, at 4 Torr (533.3 Pa), using VUV time-resolved synchrotron photoionisation mass spectrometry. The dominant products are assigned as o-benzoquinone (C6H4O2, m/z 108) and