Documents
727253
Sigma-Aldrich
(R)-(3-Fluorophenyl)oxirane
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.0%
Synonyme(s) :
(R)-3-Fluorostyrene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro Beilstein :
9694875
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
HNBRZCKMGQHNJA-QMMMGPOBSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Health hazardSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable