Principaux documents
726877
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.5%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Beilstein:
3195949
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5%
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup