Documents
725838
Sigma-Aldrich
(±)-1,1,1-Trifluoro-2-butanamine hydrochloride
≥96%
Synonyme(s) :
1-(Trifluoromethyl)propylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8F3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.57
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96%
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
Cl.CCC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H8F3N.ClH/c1-2-3(8)4(5,6)7;/h3H,2,8H2,1H3;1H
Clé InChI
BPUMYAARUOVRFP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves