Principaux documents
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H48FeN4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.565
Densité
1.101 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
Clé InChI
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F
Point d'éclair (°C)
68.3 °C