Principaux documents
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
84-89 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable