Principaux documents
723940
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)pyrazole, 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.538
Densité
1.460 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
Clé InChI
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable