Documents
723428
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CC15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
83-84 °C (lit.)
Densité
1.450 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
Clé InChI
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C