Documents
723290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3ClINO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-167 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable