Documents
722588
Sigma-Aldrich
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-trifluoroborate
Synonyme(s) :
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl-4-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11BF3KN2O
Poids moléculaire :
258.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
120-130 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
Clé InChI
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable