Principaux documents
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10BrN
Poids moléculaire :
164.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491
pb
153-159 °C
Densité
1.361 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F
Point d'éclair (°C)
54.4 °C