Principaux documents
721670
Sigma-Aldrich
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12BF3KNO
Poids moléculaire :
317.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
248-253 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12BF3NO.K/c16-15(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2,(H,19,20);/q-1;+1
Clé InChI
RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable