Principaux documents
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11BF3KO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
232-236 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
Clé InChI
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable