Principaux documents
721387
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
64-69 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H23BO3/c1-13(2,17)11-8-7-9-12(10-11)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h7-10,17H,1-6H3
Clé InChI
NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used as an intermediate in the synthesis of furo[3,2-b]pyridine derivatives as potent kinase inhibitors.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Furo[3,2-b]pyridine: A Privileged Scaffold for Highly Selective Kinase Inhibitors and Effective Modulators of the Hedgehog Pathway
Nvemec V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(4), 1074-1078 (2019)