Documents
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16ClO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.312
Densité
1.525 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
Clé InChI
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup