Principaux documents
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl) disulfide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H44N2S2
Poids moléculaire :
424.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
Clé InChI
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup