Principaux documents
720887
Sigma-Aldrich
Potassium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Synonyme(s) :
Dipotassium dodecafluorododecaborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B12F12K2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.91
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Pf
550 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
Clé InChI
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable