Principaux documents
720844
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
Synonyme(s) :
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
60-64 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
Clé InChI
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
  • Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
  • Phosphodiesterase 4 inhibitors
  • Camptothecin analogs
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable