Principaux documents
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neoclovene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −79±2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.508
Densité
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
Clé InChI
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
Autres remarques
Rearrangement product of caryophyllene[1]; Main volatile constituent of ginseng[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)