Principaux documents
720348
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
105-110 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN3O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H
Clé InChI
OFCBNMYNAHUDGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Paola R Campodónico et al.
Frontiers in chemistry, 8, 583-583 (2020-08-06)
The mechanism of SNAr reactions between 2-chloro-5-nitropyrimidine with primary and secondary alicyclic amines, respectively, have been studied by kinetic measurements. The kinetic data obtained in aqueous media opens a controversial discussion based on Brönsted-type plots analysis. The first approach based