Principaux documents
720003
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-iodo-5-pyridinamine, 6-Chloro-5-iodo-3-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4ClIN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
115-125 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
Clé InChI
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable