Key Documents
719609
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-(Tributylstannyl)-6-chloropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H30ClNSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Densité
1.191 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3ClN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
SRBYIFPGENOZFS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup