Principaux documents
71868
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)piperazine
≥98.0%
Synonyme(s) :
1-(p-Tolyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Beilstein:
139489
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Pf
29-32 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Clé InChI
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V Stuettgen et al.
The AAPS journal, 22(2), 33-33 (2020-01-29)
A limiting factor for oral delivery of macromolecules is low intestinal epithelial permeability. 1-Phenylpiperazine (PPZ), 1-(4-methylphenyl) piperazine (1-4-MPPZ) and 1-methyl-4-phenylpiperazine (1-M-4-PPZ) have emerged as potential permeation enhancers (PEs) from a screen carried out by others in Caco-2 monolayers. Here, their