Principaux documents
71836
Sigma-Aldrich
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(2-pyridyl)propionic acid, 2′-Aza-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Beilstein:
6478360
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-3-1-2-4-10-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable