Documents
717886
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
Clé InChI
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable