Principaux documents
717797
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
204-209 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable