Principaux documents
717614
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(tributylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H58S2Sn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
1.217 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H4S2.6C4H9.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;6*1-3-4-2;;/h1-4H;6*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
HCHJCBXNKUSQOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup