Principaux documents
716928
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
palladium coated, 25 nm diameter, 100 μg/mL in H2O, dispersion
Synonyme(s) :
Au nanorods, Gold nanorod
10 ML
757,00 $
757,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
757,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
757,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
palladium
Niveau de qualité
Forme
colloidal suspension
dispersion
nanorod
Concentration
100 μg/mL in H2O
Diam. × L
25 nm × 75 nm
Diamètre
25 nm
Densité
1 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Afficher tout