Principaux documents
716588
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
108-113 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable