Principaux documents
716316
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.401
Densité
1.368 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
90.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.2 °C - closed cup