Principaux documents
715719
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
99-103 °C
Chaîne SMILES 
Cc1occc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable