Key Documents
715409
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
154-166 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
Clé InChI
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable