Principaux documents
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2 Azido-3-(3-indolyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-Azidotryptophan cyclohexylammonium salt, N3-Trp-OH CHA salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10N4O2 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composition
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
Clé InChI
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable